Principaux documents
S878588
2-CYANO-3-(1-NAPHTHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.249
Numéro MDL:
29,20 €