Principaux documents
S869988
P-TOLYL BENZENESULFINATE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H12O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.303
Numéro MDL:
29,20 €