Principaux documents
S869430
1,3,5-TRIBROMO-2,4,6-TRIMETHYLBENZENE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H9Br3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.884
Numéro MDL:
29,20 €