Principaux documents
S867772
1-(4-CHLORO-2,5-DIMETHOXYPHENYL)-3-(4-CHLORO-2-NITROPHENYL)UREA
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H13Cl2N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.194
Numéro MDL:
29,20 €