Principaux documents
S861782
TETRABUTYL 1,3-TRIMETHYLENEDIPHOSPHONATE
AldrichCPR
S861782-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S861782-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H42O6P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.491
Numéro MDL:
29,20 €