Principaux documents
S858374
2,6-DINITRO-N-METHYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H6F3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.15
Numéro MDL:
Autres remarques