Principaux documents
S854743
2-CHLORO-N-(2-NAPHTHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.744
Numéro MDL:
29,20 €