Principaux documents
S854603
METHYL 2-(2-(4-CHLORO-2-METHYLPHENXOY)ACETAMIDO)BENZOATE
AldrichCPR
S854603-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S854603-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.774
Numéro MDL:
29,20 €