Documents
S853755
2-(2-CHLOROPHENOXY)ETHYL N-(4-METHYL-3-NITROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.761
Numéro MDL:
Autres remarques