Principaux documents
S850969
2-FLUOROPHENYL N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.282
Numéro MDL:
Autres remarques