Principaux documents
S850608
1-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-3-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)UREA
AldrichCPR
S850608-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S850608-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClFN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.742
Numéro MDL:
29,20 €