Principaux documents
S848751
2-PHENOXYETHYL N-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.345
Numéro MDL:
Autres remarques