Principaux documents
S848735
1-(4-CHLORO-2,5-DIMETHOXYPHENYL)-3-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.804
Numéro MDL:
Autres remarques