Principaux documents
S842826
2,3-DIPHENYLPYRAZINE
AldrichCPR
S842826-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S842826-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.287
Numéro MDL:
158,00 €