Principaux documents
S839639
TETRAETHYL ORTHOTHIOSILICATE
AldrichCPR
S839639-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S839639-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H20S4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.591
Numéro MDL:
158,00 €