Principaux documents
S83802
2-(3,5,5,8,8-PENTAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-NAPHTHALEN-2-YL)-(1,3)DIOXOLANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.407
Numéro MDL:
Autres remarques