Principaux documents
S837326
2-PHENYL-4-PENTEN-2-OL
AldrichCPR
S837326-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S837326-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.234
Numéro MDL:
29,20 €