Principaux documents
S835005
9,9-DIPHENYLFLUORENE
AldrichCPR
S835005-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S835005-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C25H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.422
Numéro MDL:
178,00 €