Principaux documents
S834386
BIS(3-FLUOROPHENYL)DIDODECYLSILANE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C36H58F2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.946
Numéro MDL:
29,20 €