Principaux documents
S832219
1,1,1,3,3,3-HEXAMETHYL-2-PHENYL-2-(TRIMETHYLSILYL)TRISILANE
AldrichCPR
S832219-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S832219-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H32Si4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.766
Numéro MDL:
29,20 €