Principaux documents
S829153
BIS(2,3,4,5-TETRAFLUOROPHENYL)DIMETHYLSILANE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H8F8Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.293
Numéro MDL:
29,20 €