Principaux documents
S822221
1,1,1-TRIMETHYL-2,2,2-TRIPHENYLDISILANE
AldrichCPR
S822221-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S822221-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H24Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.597
Numéro MDL:
158,00 €