Documents
S81729
1,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-2-DEOXY-2-[(TRIFLUOROACETYL)AMINO]-BETA-L-GLUCOPYRANOSE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20F3NO10
Poids moléculaire :
443.334
Numéro MDL:
Autres remarques