Principaux documents
S812269
2,3,5,6-TETRACHLOROPYRIDINE
AldrichCPR
S812269-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S812269-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5HCl4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.882
Numéro MDL:
158,00 €