Principaux documents
S811785
3-BROMO-9-ETHYLCARBAZOLE
AldrichCPR
S811785-100MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S811785-100MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.162
Numéro MDL:
178,00 €