Principaux documents
S800937
1-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-4-PHENYL-3-THIOSEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.397
Numéro MDL:
Autres remarques