Principaux documents
S800597
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-(3-HYDROXYPHENYL)UREA
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H11FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.243
Numéro MDL:
29,20 €