Merck
S797170
2-CARBAMOYLPHENYL N-(2-METHOXY-4-NITROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H13N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.287
MDL number:
Service technique