S795496
2-(4-ACETAMIDOPHENOXY)ETHYL N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17F3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.342
Numéro MDL:
Autres remarques