Documents
S794341
2-BROMO-4-TERT-BUTYLPHENYL N-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.334
Numéro MDL:
Autres remarques