Principaux documents
S793906
N-PHENETHYL-2-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.32
Numéro MDL:
178,00 €