Principaux documents
S791520
1-(4-ETHOXYPHENYL)-3-(2-METHOXYPHENYL)UREA
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.333
Numéro MDL:
29,20 €