Principaux documents
S791334
4-(METHYLTHIO)PHENYL N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.801
Numéro MDL:
29,20 €