Principaux documents
S790982
2,2,2-TRICHLOROETHYL N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9Cl4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.001
Numéro MDL:
Autres remarques