Principaux documents
S787795
CARBOBENZYLOXYTRYPTOPHYLPHENYLALANINE METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H29N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.572
Numéro MDL:
Autres remarques