Documents
S786454
4'-CHLORO-3-HYDROXY-2'-METHYL-2-NAPHTHALILIDE MONOPHOSPHATE ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClNO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.751
Numéro MDL:
Autres remarques