Principaux documents
S782335
2-(PHENYLTHIO)-5-(TRIFLUOROMETHYL)BENZONITRILE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H8F3NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.286
Numéro MDL:
29,20 €