Documents
S782122
8-BROMO-5-METHYL-5H-1,2,4-TRIAZINO(5,6-B)INDOLE-3(2H)-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.162
Numéro MDL:
Autres remarques