Principaux documents
S781479
CARBOBENZYLOXY-L-TRYPTOPHANAMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.382
Numéro MDL:
29,20 €