Principaux documents
S779830
N,N'-BIS(2,5-DICHLOROPHENYL)TEREPHTHALAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H12Cl4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.143
Numéro MDL:
Autres remarques