Principaux documents
S776769
5-CHLORO-2,6-DIHYDROXY-4-PYRIMIDINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H3ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.544
Numéro MDL:
Autres remarques