Principaux documents
S773492
OCTAHYDRO-2,5-METHANO-2H-INDENO(1,2-B)OXIREN-3-YL N-(3-ETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.399
Numéro MDL:
Autres remarques