Principaux documents
S767352
ALPHA-TERT-BUTYL-4-CHLORO-4'-METHYLBENZHYDROL
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H21ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.82
Numéro MDL:
29,20 €