Principaux documents
S762881
4,4'-DIHYDROXY-3,3'-DINITROBENZOPHENONE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H8N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.218
Numéro MDL:
29,20 €