Key Documents
S761702
9B-(3-CHLOROPHENYL)-2,3,5,9B-TETRAHYDRO-1H-IMIDAZO(2,1-A)ISOINDOL-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.748
Numéro MDL:
Autres remarques