Key Documents
S761494
2-((3,3-DIMETHYL-2-OXO-1-PHENYL)BUTYL)-4-METHOXY-N-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.438
Numéro MDL:
Autres remarques