Principaux documents
S760307
3-(4-CHLOROPHENYL)-2,3-DIHYDRO-3-HYDROXYTHIAZOLO(3,2-A)BENZIMIDAZOLE HBR
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12BrClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.697
Numéro MDL:
Autres remarques