Principaux documents
S756679
5-(3-HYDROXY-ALPHA-METHYLBENZYLIDENE)RHODANINE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H9NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.328
Numéro MDL:
29,20 €