Principaux documents
S749400
2-(N,N-BIS(2-BROMOPROPYL)AMINO)FLUORENE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H21Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.194
Numéro MDL:
29,20 €