Principaux documents
S747661
1-(2,4-DINITROPHENYL)-4-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
S747661-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S747661-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H10F3N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.262
Numéro MDL:
29,20 €